Ferro (III) citrato monoidrato 18-20% (Fe basis), Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
C₆H₅FeO₇·H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013098 CAS Number: 2338-05-8 EINECS: 249-117-0 |