Stampa…
Ferro (III)-ammonio citrato, rosso marrone
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 26.7 EUR
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
Ferro (III)-ammonio citrato, rosso marrone
Ferro (III)-ammonio citrato
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa)
Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013099
CAS Number: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 14,4017