Stampa…
Ferro (III)-ammonio citrato, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
83887.290EA 134 EUR
83887.290 83887.360
Ferro (III)-ammonio citrato, TECHNICAL
Ferro (III)-ammonio citrato
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013099
CAS Number: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Visualizza i codici
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %