Stampa…
2-Acetylphenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 51.7 EUR
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
2-Acetylphenylboronic acid 96%
2-Acetylphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₃
Punto di fusione: 170 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01321263
CAS Number: 308103-40-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %