2-Acetylphenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 308103-40-4
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 170° dec.
MDL No.: MFCD01321263
Formula:
C₈H₉BO₃ Punto di fusione: ∼ 170 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01321263 CAS Number: 308103-40-4 |