Stampa…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27591.14 H27591.06 H27591.03
H27591.14EA 704 EUR
H27591.14 H27591.06 H27591.03
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 313545-72-1 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 MDL No.: MFCD02684295
Formula: C₆H₅BClFO₂
Peso molecolare: 174,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684295
CAS Number: 313545-72-1