2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 254993-59-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 110-112°
Beilstein Reference: 9263388
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ Punto di fusione: 110…112 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684337 CAS Number: 254993-59-4 |