(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 5061-21-2
Molecular Formula: C4H5BrO2
Formula Weight: 164.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₄H₅BrO₂ Punto di ebollizione: 137…139 °C (6 mmHg) Densità: 1,994 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00005387 CAS Number: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |