Stampa…
(±)-β-Citronellol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-Citronellol, (±)-Citronellol, Citronellol, β-Citronellol, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
A19016.22 A19016.36
A19016.22EA 36 EUR
A19016.22 A19016.36
(±)-β-Citronellol 95%
(±)-β-Citronellol
Purity: 95% CAS No.: 106-22-9 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4575 Odour: Pleasant Melting Point: -20° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 1721507 Merck Reference: 14,2330 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00002935
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156.27 g/mol
Punto di ebollizione: 221…222 °C
Punto di fusione: < –20 °C
Densità: 0.858
Flash Pt: 98 °C (208 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002935
CAS Number: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02354