Stampa…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131860050 131860250
ACRO131860050EA 50.6 EUR
ACRO131860050 ACRO131860250
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate
Formula: C₇H₅NO₄·xH₂O
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 243…246 °C (dec.)
Densità: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149413
CAS Number: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)