5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 38205-60-6
Molecular Formula: C7H9NOS
Formula Weight: 155.22
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 120560
MDL No.: MFCD00005331
Formula:
C₇H₉NOS Peso molecolare: 155,22 g/mol Punto di ebollizione: 230 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005331 CAS Number: 38205-60-6 EINECS: 253-826-0 |