2,4-Dibromo-3-pentanone mixture of stereoisomers ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 815-60-1
Molecular Formula: C5H8Br2O
Formula Weight: 243.91
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-82°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015719
Formula:
H₃CBrCHC(O)BrCHCH₃ Punto di ebollizione: 67…82 °C (10 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00015719 CAS Number: 815-60-1 UN: 3265 ADR: 8,II |