Stampa…
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 427 EUR
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Peso molecolare: 257,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631349
CAS Number: 153254-09-2