Stampa…
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
8.08625.0005EA 0 EUR
8.08625.0005 8.08625.0250 8.08625.1000
2,2'-Thiodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Thiodiacetic acid
Formula: C₄H₆O₄S
Punto di ebollizione: 168 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 128…131 °C
Densità: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004359
CAS Number: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09467
Visualizza i codici
Melting Point 128-131°C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material