Stampa…
2,2'-Thiodiacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiodiglycolic acid, Thiodiacetic Acid
A17880.14 A17880.22 A17880.36
A17880.14EA 24 EUR
A17880.14 A17880.22 A17880.36
2,2'-Thiodiacetic acid ≥98%
2,2'-Thiodiacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 123-93-3 Molecular Formula: C4H6O4S Formula Weight: 150.15 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 1764392 Merck Reference: 14,9331 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004359
Formula: C₄H₆O₄S
Peso molecolare: 150.16 g/mol
Punto di ebollizione: 168 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 127…131 °C
Densità: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004359
CAS Number: 123-93-3
EINECS: 204-663-9
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09467