Acido Nitrilotriacetico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
Formula:
C₆H₉NO₆ Punto di ebollizione: 498 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 245 °C (dec.) Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004287 CAS Number: 139-13-9 EINECS: 205-355-7 ADR: 8,II Merck Index: 12,06675 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |