Acido Nitrilotriacetico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 139-13-9
Molecular Formula: C6H9NO6
Formula Weight: 191.14
Odour: Odourless
Melting Point: 246° dec.
Beilstein Reference: 1710776
Merck Reference: 14,6579
MDL No.: MFCD00004287
Formula:
C₆H₉NO₆ Peso molecolare: 191,14 g/mol Punto di ebollizione: 498 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 246 °C (dec.) Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004287 CAS Number: 139-13-9 EINECS: 205-355-7 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,6579 |