Stampa…
4,4'-Isopropilidendifenolo 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bisfenolo A, BPA
158240020 158241000 158245000 158240050
ACRO158240020EA 87 EUR
ACRO158240020 ACRO158241000 ACRO158245000 ACRO158240050
4,4'-Isopropilidendifenolo 97%
4,4'-Isopropilidendifenolo
Formula: C₁₅H₁₆O₂
Peso molecolare: 228,29 g/mol
Punto di ebollizione: 220 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 155…158 °C
Densità: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002366
CAS Number: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01296
Visualizza i codici
Appearance White Flakes or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %