4,4'-Isopropilidendifenolo ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 80-05-7
Molecular Formula: C15H16O2
Formula Weight: 228.29
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 153-158°
Boiling Point: 200°/4mm
Beilstein Reference: 1107700
Merck Reference: 14,1297
MDL No.: MFCD00002366
Formula:
C₁₅H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 200 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 153…158 °C Densità: 1,205 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 227 °C (440 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002366 CAS Number: 80-05-7 EINECS: 201-245-8 Merck Index: 14,1297 |