2-Nonyn-1-ol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 5921-73-3
Molecular Formula: CH3(CH2)5C≡CCH2OH
Formula Weight: 140.23
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 109-111°/11mm
MDL No.: MFCD00041566
Formula:
C₉H₁₆O Punto di ebollizione: 109…111 °C (11 mmHg) Densità: 0,873 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041566 CAS Number: 5921-73-3 EINECS: 227-646-8 |