Stampa…
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluoro-2-methylphenyl)methanol
H32364.03 H32364.06
H32364.03EA 65.9 EUR
H32364.03 H32364.06
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 80141-91-9 Molecular Formula: C8H9FO Formula Weight: 140.16 MDL No.: MFCD03701058
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701058
CAS Number: 80141-91-9