2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 405-09-4
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
MDL No.: MFCD04116336
Formula:
C₈H₉FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04116336 CAS Number: 405-09-4 |