1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 370865-89-7
Molecular Formula: C8H11N5
Formula Weight: 177.21
MDL No.: MFCD08276373
Formula:
C₈H₁₁N₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276373 CAS Number: 370865-89-7 |