Dietileneglicole monoetiletere, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 197 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002872 CAS Number: 111-90-0 EINECS: 203-919-7 REACH: 01-2119475105-42 Merck Index: 13,01809 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -78 °C |
Molar Mass | 134.17 g/mol |
Boiling Point | 202 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 96 °C |
Refractive Index | 1.4293 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 - 12.2 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 204 °C |
Evaporation number | 1200 |