Dietileneglicole monoetiletere 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 197 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –80 °C Densità: 0,99 g/cm³ Flash Pt: 94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002872 CAS Number: 111-90-0 EINECS: 203-919-7 REACH: 01-2119475105-42 Merck Index: 13,01809 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Potassium carbonate | ≤2.0 % (K2CO3) |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Nickel (Ni) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |