4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 89-68-9
Molecular Formula: C10H13ClO
Formula Weight: 184.67
Melting Point: 59-61°
Boiling Point: 259-263°
Merck Reference: 14,2170
MDL No.: MFCD00002326
Formula:
C₁₀H₁₃ClO Punto di ebollizione: 259…263 °C Punto di fusione: 59…61 °C Densità: 1,228 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002326 CAS Number: 89-68-9 EINECS: 201-930-1 Merck Index: 14,2170 |