Diclorofene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 97-23-4
Molecular Formula: C13H10Cl2O2
Formula Weight: 269.13
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 1884514
Merck Reference: 14,3071
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002322
Formula:
C₁₃H₁₀Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 389 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172…176 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002322 CAS Number: 97-23-4 EINECS: 202-567-1 ADR: 9,III Merck Index: 14,3071 |