Stampa…
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 20 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo 99%
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo
Formula: C₈H₉ClO
Punto di ebollizione: 246 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 113…116 °C
Densità: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002324
CAS Number: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02194
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ