Stampa…
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloroxilenolo
B21964.22 B21964.36
B21964.22EA 20 EUR
B21964.22 B21964.36
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo ≥98%
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo
Purity: 98+% CAS No.: 88-04-0 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: ca 246° Beilstein Reference: 1862539 Merck Reference: 14,2176 MDL No.: MFCD00002324
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: ∼246 °C
Punto di fusione: 112…116 °C
Densità: 1,364 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138 °C (280 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002324
CAS Number: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 14,2176