Stampa…
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
331480050 331480250
ACRO331480050EA 58.7 EUR
ACRO331480050 ACRO331480250
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol 98%
5-Bromo-2-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO₂
Peso molecolare: 203,04 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 106…111 °C
MDL Number: MFCD00004618
CAS Number: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %