Stampa…
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
342210050 342210250
ACRO342210050EA 24.9 EUR
ACRO342210050 ACRO342210250
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol 98%
2-Bromo-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁BrO₃
Punto di ebollizione: 318 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 95…100 °C
MDL Number: MFCD02093896
CAS Number: 54370-00-2
Visualizza i codici
Appearance White to pink-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥97.5 %