Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06 H30604.14
H30604.06EA 50.4 EUR
H30604.06 H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 77771-03-0 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Boiling Point: 80°/0.5mm MDL No.: MFCD00143093
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C (0,5 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143093
CAS Number: 77771-03-0