Stampa…
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
106870100 106870250 106871000 106875000
ACRO106870100EA 63.5 EUR
ACRO106870100 ACRO106870250 ACRO106871000 ACRO106875000
4-Bromo-3,5-xylenol 99%
4-Bromo-3,5-xylenol
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002315
CAS Number: 7463-51-6
EINECS: 231-255-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %