4-Bromo-3,5-xylenol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 2-Bromo-5-hydroxy-3-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 7463-51-6
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.07
Odour: Phenol-like
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2207127
MDL No.: MFCD00002315
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 113…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002315 CAS Number: 7463-51-6 EINECS: 231-255-8 |