4-Amino-m-cresol 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
163200500
163202500
ACRO163200500EA
37.6
EUR
ACRO163200500
ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 176…180 °C |
MDL Number:
MFCD00007871 CAS Number: 2835-99-6 EINECS: 220-621-2 |
Appearance | Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
GC | ≥99.0 % |