N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(Dietilamino)-propilamina
Purity: 99%
CAS No.: 104-78-9
Molecular Formula: C7H18N2
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -60°
Boiling Point: 168-171°
Beilstein Reference: 741879
UN No.: 2684
MDL No.: MFCD00008218
Formula:
C₇H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 168…171 °C Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,826 Flash Pt: 51 °C (124 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008218 CAS Number: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3,III |