N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
114090010
114092500
114090025
ACRO114090010EA
64.5
EUR
ACRO114090010
ACRO114092500
ACRO114090025
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano 99+%
N,N-Dietil-1,3-diaminopropano
Formula:
C₇H₁₈N₂ Punto di ebollizione: 168…171 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,82 g/cm³ Flash Pt: 53 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008218 CAS Number: 104-78-9 EINECS: 203-236-4 UN: 2684 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4406 to 1.4426 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.0 % |