Stampa…
2-Amino-p-cresol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
163212500 163210500
ACRO163212500EA 66.3 EUR
ACRO163212500 ACRO163210500
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 134…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007699
CAS Number: 95-84-1
EINECS: 202-457-3
Visualizza i codici
Appearance Beige to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 139 °C
GC ≥96.0 %