2-Amino-p-cresol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-84-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 606494
Formula:
C₇H₉NO Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 134…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007699 CAS Number: 95-84-1 EINECS: 202-457-3 |