Stampa…
6-Amino-m-cresol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
B23560.09 B23560.18
B23560.09EA 27.5 EUR
B23560.09 B23560.18
6-Amino-m-cresol 98%
6-Amino-m-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2835-98-5 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Melting Point: 155-159° Beilstein Reference: 386144
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,15 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007693
CAS Number: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7