Stampa…
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
8.03215.0005EA 24.9 EUR
8.03215.0005 8.03215.0250 8.03215.9015
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Formula: C₆H₁₆N₂
Peso molecolare: 116.21 g/mol
Punto di ebollizione: 146
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008176
CAS Number: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN: 2685
ADR: 8 (3) II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C