N,N-Diethylethylenediamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Formula:
C₆H₁₆N₂ Peso molecolare: 116,21 g/mol Punto di ebollizione: 145…147 °C Punto di fusione: < –70 °C Densità: 0,825 Flash Pt: 30 °C (86 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008176 CAS Number: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 UN: 2685 ADR: 8,II |