1,4-Phenyldiboronic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 4612-26-4
Molecular Formula: C6H8B2O4
Formula Weight: 165.75
Melting Point:
Formula:
C₆H₈B₂O₄ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236018 CAS Number: 4612-26-4 |