4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 114971-53-8
Molecular Formula: C8H9IO
Formula Weight: 248.06
MDL No.: MFCD00219922
Formula:
C₈H₉IO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00219922 CAS Number: 114971-53-8 |