Adiponitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 111-69-3
Molecular Formula: NC(CH2)4CN
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Odourless
Melting Point: 2°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 1740005
UN No.: 2205
MDL No.: MFCD00001975
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 295 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 0,951 Flash Pt: 163 °C (325 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001975 CAS Number: 111-69-3 EINECS: 203-896-3 UN: 2205 ADR: 6.1,III |