Stampa…
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-6-nitrophenol, 4-Hydroxy-5-nitro-3-xylene
B25205.06 B25205.14 B25205.22
B25205.06EA 43.9 EUR
B25205.06 B25205.14 B25205.22
6-Nitro-2,4-xylenol ≥98%
6-Nitro-2,4-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 14452-34-7 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 68-71° MDL No.: MFCD00191633
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191633
CAS Number: 14452-34-7
EINECS: 238-436-0