Stampa…
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-nitro-3-xylene, 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
A15472.06 A15472.14
A15472.06EA 57.4 EUR
A15472.06 A15472.14
4-Nitro-2,6-xylenol ≥98%
4-Nitro-2,6-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 2423-71-4 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: ca 168° dec. Beilstein Reference: 1873275
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: ∼ 168 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007339
CAS Number: 2423-71-4
EINECS: 219-353-9