3,5-Dibromo-p-cresol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-5-hydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dibromo-4-hydroxytoluene, 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Purity: 97%
CAS No.: 13979-81-2
Molecular Formula: C7H6Br2O
Formula Weight: 265.94
Melting Point: 106-110°
Beilstein Reference: 2249692
Formula:
C₇H₆Br₂O Punto di fusione: 106…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013968 CAS Number: 13979-81-2 EINECS: 237-763-6 |