Stampa…
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A17369.14 A17369.22 A17369.36
A17369.14EA 41.7 EUR
A17369.14 A17369.22 A17369.36
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Purity: 90% CAS No.: 91-04-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Melting Point: 119-126° Beilstein Reference: 1240237
Formula: C₉H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…126 °C
Densità: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004619
CAS Number: 91-04-3
EINECS: 202-036-4