Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A14709.06 A14709.14 A14709.22
A14709.06EA 47.9 EUR
A14709.06 A14709.14 A14709.22
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 88-26-6 Molecular Formula: C15H24O2 Formula Weight: 236.36 Melting Point: 138-141° Boiling Point: 214°/40mm MDL No.: MFCD00017254
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Peso molecolare: 236,35 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C (40 mmHg)
Punto di fusione: 138…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017254
CAS Number: 88-26-6
EINECS: 201-815-6